Learn More
DuPont™ Tychem™ 2000C Gown Codice prodotto.: 17475512
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
DuPont™ Tychem™ 2000C Gown
Codice prodotto. 17475512 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Medium
Click to view available options
Size:
Medium
2X-Large
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17475512
Marca: DuPont™ D15546833
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Shin-length gown with rear closure, knitted cuff with double cuff system, mandarin collar.
  • Double cuffs for increased protection and tighter connection with gloves
  • Elasticated wrists
  • Knitted cuff (inside) for better comfort
  • Offers good permeation barrier protection against a wide range of inorganic chemicals and biological hazards (even under pressure)
  • Used for splash or pressurised splash protection in a variety of industrial environments, including pulp and paper manufacturing, food processing, chemical processing and pharmaceutical manufacturing
  • Disposable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Medium
Colore Yellow
Monouso Single-use
Certificazione/Conformità (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1
Titolo del prodotto
DuPont™ Tychem™ 2000C Gown >