Learn More
Fisherbrand™ Class A Clear Glass Threaded Vials with Caps, PTFE-faced White 14B Rubber Liner
Fiale per uso generico e per materiali fotosensibili. Le fiale per campioni Fisherbrand™ Tipo 1 in vetro borosilicato trasparente classe A con tappo montato sono dotate di tappi fenolici neri con interno in PolyCone o in gomma bianca rivestita con PTFE.
Marca: Fisherbrand™
119.19 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.91620kg
Descrizione
Fisherbrand™ Type 1 Class A Borosilicate Glass Clear Sample Vials with Fitted Caps feature fitted black phenolic caps with either polycone liner or PTFE faced white rubber liner.
- Supplied in partitioned trays
- Also available: pre-cleaned EPA (Environmental Protection Agency) vials for VOA (volatile organic analysis), with or without certification, and fitted white polypropylene open top caps with PTFE faced silicone septa
Specifica
Classe A | |
Clear | |
Vetro borosilicato di Tipo 1 Classe A | |
Yes | |
Fiale per uso generico per materiali fotosensibili | |
1 dram | |
Fenolico | |
48 mm | |
ASTM, USP Tipo I | |
13-425 |
Gomma rivestita in teflon | |
15 mm | |
Non-sterile | |
4 ml | |
144 | |
4 mL | |
Raccordo | |
Confezione da 144 | |
Vial | |
Volatile Organic Analysis |