Learn More
Fisherbrand™ Class A Clear Glass Threaded Vials with Caps, PTFE-faced White 14B Rubber Liner
Fiale per uso generico e per materiali fotosensibili. Le fiale per campioni Fisherbrand™ Tipo 1 in vetro borosilicato trasparente classe A con tappo montato sono dotate di tappi fenolici neri con interno in PolyCone o in gomma bianca rivestita con PTFE.
110.00€ - 233.00€
Specifica
Classificazione | Classe A |
---|---|
Material (Liner) | Gomma rivestita in Teflon |
Colore | Trasparente |
Materiale | Vetro borosilicato tipo 1 classe A |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11573532
|
Fisherbrand™
|
16 ml | 21 mm | 73 mm |
110.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11503532
|
Fisherbrand™
|
2 ml | 12 mm | 38 mm |
233.00€
pezzi 288 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11533542
|
Fisherbrand™
|
24 ml | 28 mm | 73 mm |
178.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11593532
|
Fisherbrand™
|
30 ml | 25 mm | 94 mm |
148.00€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11543542
|
Fisherbrand™
|
2 ml | 15 mm | 31 mm |
202.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11543532
|
Fisherbrand™
|
8 ml | 17 mm | 63 mm |
166.00€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11563542
|
Fisherbrand™
|
6 ml | 19 mm | 43 mm |
220.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11523532
|
Fisherbrand™
|
4 ml | 15 mm | 48 mm |
185.00€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11513542
|
Fisherbrand™
|
20 ml | 28 mm | 60 mm |
165.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11563532
|
Fisherbrand™
|
12 ml | 19 mm | 68 mm |
141.00€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Fisherbrand™ Type 1 Class A Borosilicate Glass Clear Sample Vials with Fitted Caps feature fitted black phenolic caps with either polycone liner or PTFE faced white rubber liner.
- In vassoi suddivisi
- Disponibili: fiale preigienizzate EPA (Environmental Protection Agency) per analisi di composti organici volatili (VOA, Volatile Organic Analysis), con o senza certificazione, dotate di tappi aperti in polipropilene bianchi e setti in silicone rivestito in PTFE
Specifica
Classe A | |
Trasparente | |
Non-sterile | |
Per fiale per uso generico per materiali fotosensibili | |
Raccordato | |
Vial |
Gomma rivestita in Teflon | |
Vetro borosilicato tipo 1 classe A | |
Yes | |
Fenolico | |
ASTM, USP tipo I |