Learn More
Fisherbrand™ Class A Clear Glass Threaded Vials with Caps, PTFE-faced White 14B Rubber Liner
Fiale per uso generico e per materiali fotosensibili. Le fiale per campioni Fisherbrand™ Tipo 1 in vetro borosilicato trasparente classe A con tappo montato sono dotate di tappi fenolici neri con interno in PolyCone o in gomma bianca rivestita con PTFE.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.44000kg
Codice prodotto. 11543542
  • 202.00€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 27-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Fisherbrand™ Type 1 Class A Borosilicate Glass Clear Sample Vials with Fitted Caps feature fitted black phenolic caps with either polycone liner or PTFE faced white rubber liner.
  • Supplied in partitioned trays
  • Also available: pre-cleaned EPA (Environmental Protection Agency) vials for VOA (volatile organic analysis), with or without certification, and fitted white polypropylene open top caps with PTFE faced silicone septa
Specifica
Specifica
Classe A
Trasparente
Vetro borosilicato tipo 1 classe A
Yes
Per fiale per uso generico per materiali fotosensibili
0.5 dr.
Fenolico
31 mm
ASTM, USP tipo I
13-425
Gomma rivestita in Teflon
15 mm
Non-sterile
2 ml
200
2 mL
Raccordato
Confezione da 200
Vial