Learn More
Tyrosinase Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Tyrosinase Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Marca:  Epredia MS-800-PABX
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12672337
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Ver productos alternativos »
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Tyrosinase is a copper-containing metalloglycoprotein that catalyzes several steps in the melanin pigment biosynthetic pathway; the hydroxylation of tyrosine to L-3,4-dihydroxy-phenylalanine (dopa), and the subsequent oxidation of dopa to dopaquinone. Mutations of the tyrosinase gene occur in various forms of albinism. Tyrosinase is one of the targets for cytotoxic T-cell recognition in melanoma patients.
Host Species: Mouse
Clone: T311
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human, Dog and Cat. Weakly cross-reacts with Mouse. Others not known.
Epitope: aa 1-433
Immunogen: Recombinant tyrosinase protein
Molecular Weight: 70-80kDa
Positive Control: Melanoma cell lines and Melanoma
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 shows no cross-reaction with MAGE-1 and tyrosinase-related protein 1, TRP-1/gp75. Staining of melanomas with Ab-1 showed tyrosinase in melanotic as well as amelanotic variants. Ab-1 is a useful marker for melanocytes and melanomas. Occasionally a minor band at 55kDa is also detected in Western Blotting
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunocytology
Especificaciones
Especificaciones
Tyrosinase Ab-1
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
200 μL
Cancer and Tumor Biology
Canine, Feline, Human
IgG2a
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
T311
Unconjugated
Recombinant tyrosinase protein
IVD
Primary
Concentrated
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado