Learn More
Tyrosinase Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Tyrosinase Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
178.50€ - 1095.00€
Specifica
Antigene Tyrosinase Ab-1
Clone T311
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Specie ospite Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Forma Coniugato Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Coniugato Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12612337
Vedere i documenti
Epredia
MS-800-B0
Concentrated Biotin 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12622337
Vedere i documenti
Epredia
MS-800-B1
Concentrated Biotin 500 μL
751.00€
500µL
12602337
Vedere i documenti
Epredia
MS-800-B
Concentrated Biotin 1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12642337
Vedere i documenti
Epredia
MS-800-P0
Concentrated Unconjugated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12662337
Vedere i documenti
Epredia
MS-800-P1ABX
Concentrated Unconjugated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12672337
Vedere i documenti
Epredia
MS-800-PABX
Concentrated Unconjugated 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12652337
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-800-P1
Concentrated Unconjugated 500 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12632337
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-800-P
Concentrated Unconjugated 1 mL
1040.00€
1mL
12602347
Vedere i documenti
Epredia
MS-800-R7
Prediluted Unconjugated 7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12612347
Vedere i documenti
Epredia
MS-800-RQ
Ready-to-Use Unconjugated 12 mL
537.00€
12mL
Descrizione
Descrizione
Tyrosinase is a copper-containing metalloglycoprotein that catalyzes several steps in the melanin pigment biosynthetic pathway; the hydroxylation of tyrosine to L-3,4-dihydroxy-phenylalanine (dopa), and the subsequent oxidation of dopa to dopaquinone. Mutations of the tyrosinase gene occur in various forms of albinism. Tyrosinase is one of the targets for cytotoxic T-cell recognition in melanoma patients.
Host Species: Mouse
Clone: T311
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human, Dog and Cat. Weakly cross-reacts with Mouse. Others not known.
Epitope: aa 1-433
Immunogen: Recombinant tyrosinase protein
Molecular Weight: 70-80kDa
Positive Control: Melanoma cell lines and Melanoma
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 shows no cross-reaction with MAGE-1 and tyrosinase-related protein 1, TRP-1/gp75. Staining of melanomas with Ab-1 showed tyrosinase in melanotic as well as amelanotic variants. Ab-1 is a useful marker for melanocytes and melanomas. Occasionally a minor band at 55kDa is also detected in Western Blotting
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunocytology
Specifica
Specifica
Tyrosinase Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Primary
T311
Monoclonal
IVD
Recombinant tyrosinase protein