Learn More
Fisherbrand™ Tyvek™ 200 Tuta con cappuccio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Specifica
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
Size | XL |
Materiale | Polietileni |
Colore | Bianco |
Stile vita | Elastico |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Elastico |
Stile collo | Con cappuccio |
Hood Type | 2 pezzi |
Tipo di chiusura | Zip |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
14177 FB NPI Fisherbrand Tyvek Cat III Coveralls EN
Dimensione file: 230.6 kB
Flyers
Fisherbrand Tyvek Cat III Coveralls
Dimensione file: 230.6 kB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tyvek™ 200 Tuta con cappuccio >