Learn More
DuPont™ Tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Plus™ modello CHA5a
Anelli per pollice inclusi Le tute Dupont™ Tyvek™ Classic Plus sono dotate di un pratico cappuccio elasticizzato.
Marca: DuPont™ D13395299
219.16 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Materiale Tyvek™ 1431 N
- Antistatica
- Cappuccio con elastico
- Protezione per il mento adesiva per una migliore aderenza alla mascherina
- Zip di TYVEK™ con risvolto adesivo
- Polsini, caviglie e vita con elastici
- Include anelli per pollice
- Categoria III, Tipo 4B/5/6
- Il cinturino autoadesivo consente una perfetta adesione della maschera al viso
- Le cuciture fitte e ribattute offrono protezione e resistenza
- Zip in Tyvek con risvolto per maggiore protezione
- Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita
- Gli anelli elasticizzati per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Le applicazioni comprendono lavori di manutenzione e smantellamento nel settore nucleare, farmaceutico o in laboratori di ricerca e biosicurezza, nonché in applicazioni mediche e in caso di esposizione a rischi biologici
Specifica
Tuta | |
HDPE | |
Elastico incollato | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Con punti blu e ricoperte con nastro, Con rubinetto | |
Sostanza chimica, Liquido | |
Da 100 a 108 cm | |
da 174 a 182 cm |
Large | |
Bianco | |
Elastici a tunnel | |
Con cappuccio | |
Zip con patta autoadesiva e protezione per il mento | |
Categoria III, tipo 4-B, 5-B e 6-B | |
Categoria III, tipo 4-B, 5-B e 6-B, EN 14126 (barriera agli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva), (EN 1149-5) | |
Ideale per attività di manutenzione e smantellamento nell'industria nucleare, nel settore della produzione farmaceutica o nei laboratori di ricerca e biosicurezza, applicazioni mediche ed esposizione a rischi biologici |
Titolo del prodotto
DuPont™ Tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Plus™ modello CHA5a > Formato: Large