Learn More
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™
GREENER_CHOICE
Prodotte in materiale Dupont™ Tyvek™. Le tute per uso industriale in Tyvek™ sono dotate di trattamento antistatico su entrambi i versi.
Marca:  DuPont™ D13395672
773.11 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11773073
  • 949.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With collar
  • Internal stitched seams
  • Zipper made of TYVEK™ with flap
  • Elastic cuffs, ankles and waist
  • Antistatic treatment
  • Category III, Type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta per uso industriale
HDPE
Elastico
Elastico
Zip
Categoria III, tipo 5 e 6
EN 1073-2, EN 1149-5
Per attività di manutenzione e smantellamento nell'industria nucleare, nel settore della produzione farmaceutica o nei laboratori di ricerca e biosicurezza.
2 X-Large
Bianco
Elastico
Con fascetta
Con punti
Con collare
Polsini con elastico, cerniera anteriore
100/conf.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™ > Size: 2X-Large