Learn More
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™
Prodotte in materiale Dupont™ Tyvek™. Le tute per uso industriale in Tyvek™ sono dotate di trattamento antistatico su entrambi i versi.
Marca: DuPont™ D13395672
193.26 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- With collar
- Internal stitched seams
- Zipper made of TYVEK™ with flap
- Elastic cuffs, ankles and waist
- Antistatic treatment
- Category III, Type 5/6
Specifica
Tuta per uso industriale | |
HDPE | |
Elastico | |
Elastico | |
Zip | |
Categoria III, tipo 5 e 6 | |
EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Per attività di manutenzione e smantellamento nell'industria nucleare, nel settore della produzione farmaceutica o nei laboratori di ricerca e biosicurezza. |
2 X-Large | |
Bianco | |
Elastico | |
Con fascetta | |
Con punti | |
Con collare | |
Polsini con elastico, cerniera anteriore | |
100/conf. |
Titolo del prodotto
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™ > Size: 2X-Large