Learn More
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™
GREENER_CHOICE
Prodotte in materiale Dupont™ Tyvek™. Le tute per uso industriale in Tyvek™ sono dotate di trattamento antistatico su entrambi i versi.
Marca:  DuPont™ D13984290
194.32 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15301531
  • 252.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 07-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With collar
  • Internal stitched seams
  • Zipper made of TYVEK™ with flap
  • Elastic cuffs, ankles and waist
  • Antistatic treatment
  • Category III, Type 5/6
Order Info
dimSize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta con colletto
Tessuto Tyvek™
Elastico
Con collare
Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto
Con collare
Chiusura a zip, risvolto, elastici per viso e polsini ripiegati
100/conf.
3 X-Large
Bianco
Elastico
Chiusura a zip, risvolto
Categoria III, Tipo 5 e 6, EN 1073-2
EN 1073-2, EN 1149-5
124 - 132 cm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™ > Size: 3X-Large