Learn More
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™
GREENER_CHOICE
Prodotte in materiale Dupont™ Tyvek™. Le tute per uso industriale in Tyvek™ sono dotate di trattamento antistatico su entrambi i versi.
Marca:  DuPont™ D13395579
193.26 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15371521
  • 244.00€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With collar
  • Internal stitched seams
  • Zipper made of TYVEK™ with flap
  • Elastic cuffs, ankles and waist
  • Antistatic treatment
  • Category III, Type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta
HDPE
Elasticizzato cucito
Elastico
Zip e patta
Categoria III, tipo 5 e 6
Categoria III, tipo 5 e 6, EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva), trattamento antistatico (EN 1149-5)
Per applicazioni industriali
100/conf.
piccolo
Bianco
Elasticizzato
Con collare
Con punti interni
Con collare
da 84 a 92 cm
da 162 a 170 cm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™ > Formato: piccolo