Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck Codice prodotto.: 16498363
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck
Codice prodotto. 16498363 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
2X-Large
Click to view available options
Size:
Small
Medium
X-Large
2X-Large
3X-Large
Codice prodotto. 16498363
Marca: DuPont™ D15535581
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort.
  • Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash
  • Breathable and exceptionally low linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Controlled Environments Lab Coat
Size 2X-Large
Materiale Polyethylene
Colore White
Tipo di chiusura Snaps
Sterilità Non-sterile
Modello IC270B0
Tipo di giuntura Bound
Certifications/Compliance (Europe) (EU) 2016/425, EN 14126
Titolo del prodotto
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck >