Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC183B TS Coverall, Sterile, Double Bagged
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17829413
X-Large
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Unhooded gamma-sterilized coveralls are aseptically folded and feature bound internal seams, tunneled elastication at wrists and ankles, elasticated waist at back, Tyvek™ covered elasticated thumb loops, and a storm flap.
  • Gamma-sterilized
  • Bound internal seams
  • Elasticated waist at back for good fit
  • Tyvek™ covered elasticated thumb loops
  • Tunneled elastication at wrists and ankles
  • Front zipper closure
  • Storm flap
  • Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
  • Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
  • Provides an inherent barrier to particles, microorganisms, and non-hazardous water-based light liquid splash
  • Breathable and low linting
  • Sterilized by gamma-irradiation
  • Folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 5 cleanroom
  • Packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag
  • Packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
  • Typically used in cleanrooms within the hospital pharmacies, biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size X-Large
Sesso Unisex
Materiale Tyvek™
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Collared
Hood Type Unhooded
Tipo di chiusura Zipper
Tipo di giuntura Bound
Sterilità Sterile
Resistenza Particle
Senza lattice
Modello D15560
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoAHS2434139 Tipo di certificatoCertificato di sterilità Data11/12/2024 Catalog NumberD15560735
Numero di lottoAHS2327168 Tipo di certificatoCertificato di sterilità Data24/08/2023 Catalog NumberD15560735
Numero di lottoAHS2322152 Tipo di certificatoCertificato di sterilità Data24/08/2023 Catalog NumberD15560735
Numero di lottoAHS2239143 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/03/2024 Catalog NumberD15560735
Titolo del prodotto
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC183B TS Coverall, Sterile, Double Bagged >