Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Laboratory Coat no pockets
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. I camici da laboratorio DuPont Tyvek™™ PL30NP con colletto sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
Marca: DuPont™ D13398884
237.49 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Silicio non aggiunto
- Chiusure con 5 bottoni a pressione
- Polsini elastici (non traforati)
- Cuciture interne
- Permeabile all'aria e al vapore acqueo, respinge liquidi a base acquosa e aerosol
- Barriera eccellente contro le polveri sottili (fino a 1 micron di dimensione), non lascia residui e sottoposto a trattamento antistatico
- Le applicazioni includono gestione di sostanze farmaceutiche, protezione chimica, eliminazione e bonifica di piombo e amianto, operazioni di manutenzione generale, verniciatura a spruzzo e operazioni di pulizia
Specifica
Large | |
Bianco | |
Elastico | |
EN 1149-5 |
HDPE | |
5 bottoni a pressione | |
Con punti (interni) |
Applications and solutions series: Safety edition
Dimensione file: 7.7 MB
Titolo del prodotto
DuPont™ Tyvek 500 Laboratory Coat no pockets > Size: Large