Learn More
DuPont™ Grembiule Tychem 2000 C giallo Codice prodotto.: 12673680
Aggiungi al carrello
DuPont™ Grembiule Tychem 2000 C giallo
Codice prodotto. 12673680 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Color: Yellow
Click to view available options
Color: Yellow
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12673680
Marca: DuPont™ D13984657
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. I grembiuli DuPont™ Tychem™ @@@2000@@@ C utilizzano la resistenza del Tyvek un rivestimento a barriera polimerica per offrire la solida protezione di una barriera contro la permeazione per un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche e rischi biologici.
  • Lunghezza tibia
  • Con lacci al collo e in vita
  • Trattamento antistatico
  • Le applicazioni includono protezione da schizzi o schizzi in pressione in numerosi ambienti industriali, compresi quelli di produzione di polpa e carta, industria alimentare, trattamenti chimici e produzione farmaceutica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
Colore Giallo
Finitura Rivestimento a barriera polimerica
Certificazione/Conformità (UE) 2016/425, Categoria III, Tipo PB [3], EN 14126, EN 1149-5
Tipo di giuntura Senza cuciture
Titolo del prodotto
DuPont™ Grembiule Tychem 2000 C giallo >