Learn More
DuPont™ Grembiule Tyvek 500
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Colore: bianco
Descrizione
- Lunghezza tibia
- Con lacci al collo e in vita
- Trattamento antistatico
- Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
Specifica
Specifica
Size | Universal |
Materiale | PE (polietilene) |
Colore | Bianco |
Struttura | HDPE con tecnologia flash spun |
Include | Lacci al collo e in vita |
Certificazione/Conformità | DPI di categoria 1, EN 1149-5 |
Descrizione articolo | Grembiule lunghezza tibia con lacci |
Tipo di giuntura | Senza cuciture |
Titolo del prodotto
DuPont™ Grembiule Tyvek 500 >