Learn More
DuPont™ Copriscarpe Tyvek™
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Color: Gray; Size: Universal
Descrizione
- Lacci di fissaggio
- Trattamento antistatico
- La suola è parzialmente cucita
- Suola con bande antiscivolo
- A prova di schizzi ma non completamente a tenuta di liquidi
- Eccellente protezione contro la permeazione chimica per un'ampia gamma di prodotti chimici
- Per la protezione del personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche a pressione), particolati, agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica
- Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche
Specifica
Specifica
Size | Misura unica |
Materiale | Tychem |
Colore | Grigio |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Sterili |
Tipo di suola | Antiscivolo |
Spessore | 70 μm |
Quantità confezione | 25/confezione |
Resistenza | Acqua |
Product Type | Copriscarpe |
Titolo del prodotto
DuPont™ Copriscarpe Tyvek™ >