Learn More
DuPont™ Vesti da laboratorio in Tyvek™ Tychem™ PL50
Click to view available options
Size: Large to XXL
Descrizione
- Polsini con elastico
- Trattamento antistatico
- Con chiusura posteriore a portafoglio, chiusura in velcro per il collo e lacci in vita
- Eccellente protezione contro la permeazione chimica per un'ampia gamma di prodotti chimici
- Per la protezione del personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche a pressione), agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica
- Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche
Specifica
Specifica
Size | Da Large a XXL |
Sesso | Unisex |
N. di tasche | None |
Stile | Alla tibia |
Product Type | Veste |
Materiale | Substrato in Tyvek laminato in film e rivestimento polimerico |
Colore | Grigio |
Tipo di chiusura | Parte posteriore |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Non-sterile |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
DuPont™ Vesti da laboratorio in Tyvek™ Tychem™ PL50 >