Learn More
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Long Brim
An innovative bump cap with a hard shell element and honeycomb structure to absorb shock, in addition to greatly reducing the risk of head injuries. Long brim design provides increased sun protection.
Marca:  uvex 9794401
25.63 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17249221
  • 28.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for areas where helmets are not compulsory, but there is still a risk of head injuries
  • Innovative hard shell element in armadillo-design, honeycomb structure, and shock-absorbing elements
  • Reliable impact protection in accordance with EN 812
  • Long brim provides increased sun protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bump Cap
Reusable
9024 U-Cap Sport
Non-sterile
55 to 59 cm
Vented
Black
Long Brim
55 to 59 cm
EN 812:2012
Armadillo-Style Hard Shell
Baseball Cap