Learn More
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Long Brim
An innovative bump cap with a hard shell element and honeycomb structure to absorb shock, in addition to greatly reducing the risk of head injuries. Long brim design provides increased sun protection.
28.30€
Specifica
Product Type Bump Cap
Ventilato Vented
Head Style Baseball Cap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17239221
Vedere i documenti
uvex
9794400
Black 52 to 54 cm
28.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17249221
Vedere i documenti
uvex
9794401
Black 55 to 59 cm
28.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17259221
Vedere i documenti
uvex
9794402
Black 60 to 63 cm
28.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for areas where helmets are not compulsory, but there is still a risk of head injuries
  • Innovative hard shell element in armadillo-design, honeycomb structure, and shock-absorbing elements
  • Reliable impact protection in accordance with EN 812
  • Long brim provides increased sun protection
Specifica
Specifica
Bump Cap
Vented
Baseball Cap