Learn More
Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser
Combines unique functionality, user-friendliness and performance. Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser offers dilution, rinising, dual liquid handling and re-circulation in a single unit.
386.00€ - 646.00€
Specifica
Product Type Bottletop Dispenser
Certificazione/Conformità ISO 8655 standards
Materiale Borosilicate Glass
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Modello Volume (sistema metrico) Accuracy Incrementi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Volume (sistema metrico) Accuracy Incrementi Prezzo Quantità e disponibilità  
15558901
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
ULTI10
ULT-10 1 to 10 mL 0.6% (+/-0.060) 0.2 mL
386.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15568901
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
ULTI100
ULT-100 10 to 100 mL 0.6% (+/-0.600) 2.0 mL
646.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15578901
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
ULTI2.5
ULT-2.5 0.25 to 2.5 mL 0.6% (+/-0.015) 0.05 mL
386.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15588901
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
ULTI30
ULT-30 Da 2,5 a 30 ml 0.6% (+/-0.180) 0.5 mL
518.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15598901
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
ULTI5.0
ULT-5 0.5 to 5 mL 0.6% (+/-0.030) 0.1 mL
386.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15508911
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
ULTI60
ULT-60 5 to 60 mL 0.6% (+/-0.0360) 1.0 mL
535.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With dual inlet technology
  • Adjustable delivery nozzle to facilitate dispensing ease in all laboratory conditions
  • Specially designed volume adjustment knob, 180° rotation for easy and effortless volume setting
  • Specially designed adaptor allows 360° rotation providing full flexibility
  • PTFE piston with ETP O-ring ensures high chemical compatibility and wiper smooth, effortless piston movement
  • Adaptors to fit most of the laboratory reagent bottles
  • Colied extension tube for refilling
  • Calibration tool provided for convenient and quick in-lab user re-calibration
Specifications:
  • Piston: PTFE and ETP
  • Valve housing: PFA
  • Re-Circulation valve housing: PFA
  • Valve assembly: Borosilicate glass ball and seat
  • Discharge assembly: PTFE
  • Delivery and Inlet tube: FEP
  • Compatibility: With all reagents except HF
Specifica
Specifica
Bottletop Dispenser
ISO 8655 standards
Borosilicate Glass
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser