Learn More
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
A disposable, dust collecting floor mat that consists of 40 sheets coated with a pressure sensitive adhesive. The high tack surface removes dust and small particles from shoe soles and trolley wheels.
Marca:  3M™ Nomad™ 7100050746
Codice prodotto. 17108700
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Disposable, multi-layered contamination control mat
  • Designed to help protect clean areas where cleanliness and hygiene are critical factors
  • Peel off one layer to expose the next
  • Lay onto any clean surface, no edging or holding frame required
  • Anti-microbial additive stops the growth of micro-organisms
  • Numbered sheets provide control and assists quality assurance audits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
115 x 45 cm
Contamination control
Pressure Sensitive Adhesive (PSA)
46 in.
Entrance Mat
90 cm
Single-use
40 Sheets/Mat, 6 Mats/Cs.
Blue
115 cm
36 in.
Titolo del prodotto
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 > 115 x 45 cm, Blue