Learn More
Corning™ Fiasche a bassissima adesione
Caratterizzate da uno strato di idrogel a legame covalente che riduce al minimo l'adesione cellulare, l'assorbimento delle proteine e l'attivazione cellulare. Le fiasche a bassissima adesione Corning™ hanno una forma ergonomica con numero di spigoli ridotto, per un miglior raschiamento delle cellule e l'uso con una pipetta di dimensioni maggiori.
Marca: Corning™ 3814
Descrizione
- 25 to 75 cm2 available growth area
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Ultra-Low Attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation, and cellular activation
- Surface is non-cytotoxic, biologically inert, and nondegradable
- Lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
Order Info
Sterilizzati mediante radiazione gamma, con certificazione di apirogenicità
Specifica
0.76 once | |
HDPE | |
Polistirene | |
Inclinato | |
4/Pk. | |
Bassissima adesione | |
Sì | |
75 cm2 |
Arancione | |
22.5 ml | |
Per pipettaggio o recupero delle cellule | |
24/Cs. | |
Triangolare | |
Sì | |
Sfiato |
Titolo del prodotto
Non testato quanto a endotossine.