Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 5 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
5 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
Marca: Merck PLCC15005
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
5 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
- Idrofilo, con microstruttura serrata
- Assicura la massima ritenzione possibile con il minimo assorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole
Specifica
Ultrafiltration | |
5 kDa | |
177 cm2 | |
Regenerated Cellulose (RC) | |
Ultrafiltration Disc |
Regenerated Cellulose | |
PLCC | |
Protein purification; protein concentration; protein desalting | |
5Pack | |
15 cm |