Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 5 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
5 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
301.00€ - 650.00€
Specifica
Tipo di filtro | Ultrafiltration |
---|---|
Materiale (membrana) | Regenerated Cellulose |
Codice filtro | PLCC |
Da utilizzare con (applicazione) | Protein purification; protein concentration; protein desalting |
Materiale alloggiamento | Regenerated Cellulose (RC) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10568832
|
Merck
PLCC02510 |
2.5 cm |
301.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10094590
|
Merck
PLCC04310 |
4.45 cm |
486.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10480031
|
Merck
PLCC06210 |
6.35 cm |
587.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10599212
|
Merck
PLCC04710 |
4.7 cm |
518.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10064850
|
Merck
PLCC07610 |
7.6 cm |
640.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10713301
|
Merck
PLCC15005 |
15 cm |
650.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10783131
|
Merck
PLCC09005 |
90 mm |
502.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
5 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:•Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm •Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements •Compatible with Amicon™ Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, DesaltingSpecifica
Ultrafiltration | |
PLCC | |
Regenerated Cellulose (RC) |
Regenerated Cellulose | |
Protein purification; protein concentration; protein desalting |