Learn More
Fisherbrand™ Glass Beaker without Lid
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 mL
Specifica
Specifica
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 95 mm |
Capacità (sistema metrico) | 600 mL |
Materiale | Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | All Elmasonic Ultrasonic Bath Except S 10 |
Tipo | Becher |
Graduated | Sì |
Videos
-
Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Glass Beaker without Lid >