Learn More
Köttermann Underbench Acid and Base Cabinet
Constructed with durable polypropylene, this Underbench Acid and Base Cabinet is built to endure the aggressive conditions produced by corrosive acid fumes. Liquid-tight pull-out trays offer easy access while minimizing health and safety risks.
1035.00€ - 4055.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Door Style | Hinged, Drawer |
Da utilizzare con (applicazione) | Acid and Base Storage |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Configurazione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Configurazione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17312179
|
Köttermann
377-0023 |
520 x 450 x 720 mm | 1 Left-hinged Door, 1 Pull-out | No Ventilation Fan | N/A | ||||
17392169
|
Köttermann
377-0021 |
520 x 450 x 720 mm | 1 Left-hinged Door, 2 Pull-outs | No Ventilation Fan | N/A | ||||
17302179
|
Köttermann
377-0022 |
520 x 450 x 720 mm | 1 Right-hinged Door, 2 Pull-outs | No Ventilation Fan |
1320.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17322179
|
Köttermann
377-0024 |
520 x 450 x 720 mm | 1 Right-hinged Door, 1 Pull-out | No Ventilation Fan |
1165.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17332169
|
Köttermann
377-0015 |
515 x 600 x 720 mm | 1 Left-hinged Door, 1 Drawer for Containers | No Ventilation Fan |
1575.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17332159
|
Köttermann
377-0005 |
515 x 600 x 720 mm | 1 Left-hinged Door, 2 Drawers | No Ventilation Fan |
1460.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17342169
|
Köttermann
377-0016 |
515 x 600 x 720 mm | 1 Right-hinged Door, 1 Drawer for Containers | No Ventilation Fan |
1575.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17342159
|
Köttermann
377-0006 |
515 x 600 x 720 mm | 1 Right-hinged Door, 2 Drawers | No Ventilation Fan |
1460.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17392159
|
Köttermann
377-0011 |
515 x 900 x 720 mm | 2 Doors, 3 Drawers | Ventilation Fan |
3590.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17352169
|
Köttermann
377-0017 |
515 x 900 x 720 mm | 2 Doors, 3 Drawers (1 for Containers) | No Ventilation Fan |
2495.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17352159
|
Köttermann
377-0007 |
515 x 900 x 720 mm | 2 Doors, 4 Drawers | No Ventilation Fan |
2580.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17302169
|
Köttermann
377-0012 |
515 x 1100 x 720 mm | 2 Doors, 3 Drawers | Ventilation Fan |
3680.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17362169
|
Köttermann
377-0018 |
515 x 1100 x 720 mm | 2 Doors, 3 Drawers (1 for Containers) | No Ventilation Fan |
2580.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17362159
|
Köttermann
377-0008 |
515 x 1100 x 720 mm | 2 Doors, 4 Drawers | No Ventilation Fan |
2660.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17312169
|
Köttermann
377-0013 |
515 x 1200 x 720 mm | 2 Doors, 3 Drawers | Ventilation Fan |
3760.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17372169
|
Köttermann
377-0019 |
515 x 1200 x 720 mm | 2 Doors, 3 Drawers (1 for Containers) | No Ventilation Fan |
2660.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17372159
|
Köttermann
377-0009 |
515 x 1200 x 720 mm | 2 Doors, 4 Drawers | No Ventilation Fan |
2750.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17322169
|
Köttermann
377-0014 |
515 x 1400 x 720 mm | 2 Doors, 3 Drawers | Ventilation Fan |
4055.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17382169
|
Köttermann
377-0020 |
515 x 1400 x 720 mm | 2 Doors, 3 Drawers (1 for Containers) | No Ventilation Fan |
2960.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17382159
|
Köttermann
377-0010 |
515 x 1400 x 720 mm | 2 Doors, 4 Drawers | No Ventilation Fan |
3055.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Safe storage of corrosive non-flammable hazardous substances, with acids and bases separated
- Cabinet carcasses and pull-out trays made of resistant polypropylene
- Liquid-tight drawers on low-friction PTFE strips with pull-out stop
- Removal of aggressive vapors via optional ventilation with an external fan
- Corrosion-resistant locks and hinges
- Ideal for installation under high-performance fume cupboards
Specifica
White | |
Polypropylene | |
Hinged, Drawer | |
Acid and Base Storage |