Learn More
OHAUS™ Uni Block
Hot plates and stirrers accessory
Marca:  OHAUS™ 30500588
370.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16670472
  • 380.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Holds test tubes or vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20 mm Test Tubes
Uni Block
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
OHAUS™ Uni Block > 20 mm Test Tubes