Learn More
Abeba™ UNI6 1781 Shoes
Steel toe-cap provides extra protection. Special lining with silver ions absorbs resperation allowing the foot to breathe.
120.00€ - 125.00€
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Colore Black
Materiale A-micro
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15697737
Vedere i documenti
Abeba™
1781/35
35
120.00€
1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15607747
Vedere i documenti
Abeba™
1781/36
36
120.00€
1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15617747
Vedere i documenti
Abeba™
1781/37
37
120.00€
1 paio
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15627747
Vedere i documenti
Abeba™
1781/38
38
120.00€
1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15637747
Vedere i documenti
Abeba™
1781/39
39
120.00€
1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15647747
Vedere i documenti
Abeba™
1781/40
40
120.00€
1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15657747
Vedere i documenti
Abeba™
1781/41
41
125.00€
1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15667747
Vedere i documenti
Abeba™
1781/42
42
120.00€
1 paio
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15677747
Vedere i documenti
Abeba™
1781/43
43
120.00€
1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15687747
Vedere i documenti
Abeba™
1781/44
44
120.00€
1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15697747
Vedere i documenti
Abeba™
1781/45
45
120.00€
1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15607757
Vedere i documenti
Abeba™
1781/46
46
120.00€
1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15617757
Vedere i documenti
Abeba™
1781/47
47
120.00€
1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15627757
Vedere i documenti
Abeba™
1781/48
48
120.00€
1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • A-micro
  • Black
  • Steel toe cap
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Breathable lining with Silver Point
  • Instep area with lacing
  • **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A-micro
Polyurethane
Steel
Black
Slip-resistant
1781