Learn More
ABEBA™ Uni6 Anthracite Safety Trainers S2 ESD
Anthracite trainers made of black water repellent and breathable knitted fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap
120.00€
Specifica
Colore | Anthracite |
---|---|
Materiale | Knitted Fabric |
Materiale dello zoccolo | Steel |
Certifications/Compliance (Europe) | ESD according 61340 class climatic 1, EN ISO 20345: 2012 S2 SRC |
Sesso | Unisex |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17171185
|
ABEBA™
31775/35 |
35 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17181185
|
ABEBA™
31775/36 |
36 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17171195
|
ABEBA™
31775/45 |
45 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17181195
|
ABEBA™
31775/46 |
46 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17191195
|
ABEBA™
31775/47 |
47 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17101205
|
ABEBA™
31775/48 |
48 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17191185
|
ABEBA™
31775/37 |
37 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17101195
|
ABEBA™
31775/38 |
38 |
120.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
17111195
|
ABEBA™
31775/39 |
39 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17121195
|
ABEBA™
31775/40 |
40 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17131195
|
ABEBA™
31775/41 |
41 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17141195
|
ABEBA™
31775/42 |
42 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17151195
|
ABEBA™
31775/43 |
43 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17161195
|
ABEBA™
31775/44 |
44 |
120.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Made for comfort and safety
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD dissipative according EN 61340
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Breathable and water repellent knitted fabric
- Steel toe cap (200 J)
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable insole active comfort
Specifica
Anthracite | |
Steel | |
Unisex | |
Water Repellent |
Knitted Fabric | |
ESD according 61340 class climatic 1, EN ISO 20345: 2012 S2 SRC | |
Trainers | |
S2 SRC ESD |
Titolo del prodotto
ABEBA™ Uni6 Anthracite Safety Trainers S2 ESD