Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Breathable, water repellent trainers made of knitted fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap, textile antipuncture
Marca:  ABEBA™ 31676/41
Codice prodotto. 17191175
  • 123.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made for safety and comfort
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD dissipative according EN 61340
  • Slip resistant PU/TPU outsole
  • Breathable and water repellent knitted fabric
  • Steel toe cap (200 J)
  • Textile antipuncture midsole
  • Breathable and antibacterial lining with silver ions
  • Removable insole active comfort
Specifica
Specifica
Black
41
ESD according 61340 class climatic 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC
Trainers
S3 SRC ESD
Knitted Fabric
Steel
Unisex
Water Repellent