Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Breathable, water repellent trainers made of knitted fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap, textile antipuncture
123.00€
Specifica
Colore Black
Materiale Knitted Fabric
Materiale dello zoccolo Steel
Sesso Unisex
Ankle Style Trainers
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17131175
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/35
35
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17141175
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/36
36
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17131185
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/45
45
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17141185
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/46
46
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17151185
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/47
47
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17161185
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/48
48
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17151175
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/37
37
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17161175
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/38
38
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17171175
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/39
39
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17181175
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/40
40
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17191175
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/41
41
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17101185
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/42
42
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17111185
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/43
43
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17121185
Vedere i documenti
ABEBA™
31676/44
44
123.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made for safety and comfort
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD dissipative according EN 61340
  • Slip resistant PU/TPU outsole
  • Breathable and water repellent knitted fabric
  • Steel toe cap (200 J)
  • Textile antipuncture midsole
  • Breathable and antibacterial lining with silver ions
  • Removable insole active comfort
Specifica
Specifica
Black
Steel
Trainers
S3 SRC ESD
Knitted Fabric
Unisex
Water Repellent