Learn More
ABEBA™ pantofole di sicurezza bianco Uni6
Igiene, comfort e sicurezza per tutto il giorno con la pantofola sicurezza bianca ABEBA Uni6. Realizzato in microfibra lavabile con suola TPU antiscivolo. Punta in acciaio (200 J.). ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Marca: ABEBA™ 31740/43
91.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Comfort, sicurezza e igieneConforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRCESD dissipativo secondo DIN EN 61340Suola antiscivolo PU/TPUMicrofibra bianca resistente all'acqua e agli agenti chimiciPunta in acciaio (200 Joule)Fascia elastica per un buon sostegno del piede Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argentoTrattamento SanitizedNessuna cucitura lateraleSoletta estraibile Activ ComfortSpecifica
CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD | |
BreathaBle silver ions lining | |
Microfiber | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative | |
Slip-on shoes | |
1 Pair | |
Water |
White | |
Padded | |
43 | |
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane | |
Steel | |
EN ISO 20345 : 2012; DIN EN 61340 | |
Yes |