Learn More
ABEBA™ pantofole di sicurezza bianco Uni6
Igiene, comfort e sicurezza per tutto il giorno con la pantofola sicurezza bianca ABEBA Uni6. Realizzato in microfibra lavabile con suola TPU antiscivolo. Punta in acciaio (200 J.). ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20345:2012 S2 SRC
112.00€ - 115.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD |
---|---|
Colore | White |
Materiale rivestimento interno | BreathaBle silver ions lining |
Lug Type | Padded |
Materiale | Microfiber |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16308001
|
ABEBA™
31740/35 |
35 |
112.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16318001
|
ABEBA™
31740/36 |
36 |
112.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16328001
|
ABEBA™
31740/37 |
37 |
115.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16338001
|
ABEBA™
31740/38 |
38 |
112.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16348001
|
ABEBA™
31740/39 |
39 |
115.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16358001
|
ABEBA™
31740/40 |
40 |
112.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16368001
|
ABEBA™
31740/41 |
41 |
112.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16378001
|
ABEBA™
31740/42 |
42 |
112.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16388001
|
ABEBA™
31740/43 |
43 |
112.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16398001
|
ABEBA™
31740/44 |
44 |
112.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308011
|
ABEBA™
31740/45 |
45 |
112.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16318011
|
ABEBA™
31740/46 |
46 |
112.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16328011
|
ABEBA™
31740/47 |
47 |
112.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16338011
|
ABEBA™
31740/48 |
48 |
112.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Comfort, sicurezza e igieneConforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRCESD dissipativo secondo DIN EN 61340Suola antiscivolo PU/TPUMicrofibra bianca resistente all'acqua e agli agenti chimiciPunta in acciaio (200 Joule)Fascia elastica per un buon sostegno del piede Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argentoTrattamento SanitizedNessuna cucitura lateraleSoletta estraibile Activ ComfortSpecifica
CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD | |
BreathaBle silver ions lining | |
Microfiber | |
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane | |
Steel | |
EN ISO 20345 : 2012; DIN EN 61340 | |
Yes |
White | |
Padded | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative | |
Slip-on shoes | |
1 Pair | |
Water |