Learn More
Fisherbrand™ Camici da laboratorio unisex in cotone
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Lunghezza (sistema imperiale):
44.1 in.
44.9 in.
45.7 in.
46.5 in
47.2 in.
48.0 in.
Specifica
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
Size | Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | Cotton |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Snaps |
Stile polso | Open |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
N. di tasche | 3 |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand reusable lab coats
Dimensione file: 744.3 kB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Camici da laboratorio unisex in cotone >