Learn More
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale
Letture rapide e precise. La confezione delle cartine con indicatore di pH universale Fisherbrand™ riporta la scala di colori stampata sul coperchio per maggiore comodità.
Marca: Fisherbrand™ 0911R00033
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Provides rapid and precise readings
- Includes color scale printed on cover for convenience
Applications:
- Used for general analysis in chemical, school laboratories
Specifica
da 9 a 13 | |
1 rotoli | |
5 m |
Rotolo | |
Cartina con indicatore universale di pH | |
7 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale > pH Range: 9 to 13; Roll; Dimensions (L x W): 5m x 7mm