Learn More
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale
Letture rapide e precise. La confezione delle cartine con indicatore di pH universale Fisherbrand™ riporta la scala di colori stampata sul coperchio per maggiore comodità.
Marca: Fisherbrand™ 0911S00533
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Provides rapid and precise readings
- Includes color scale printed on cover for convenience
Applications:
- Used for general analysis in chemical, school laboratories
Specifica
Da 9 a 13 | |
10 Pack | |
50 mm |
Provetta | |
Cartina con indicatore universale di pH | |
10 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale > pH Range: 9 to 13; Tube; Dimensions (L x W): 50 x 10mm