Learn More
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale
Letture rapide e precise. La confezione delle cartine con indicatore di pH universale Fisherbrand™ riporta la scala di colori stampata sul coperchio per maggiore comodità.
Marca: Fisherbrand™ 0911S00531
Descrizione
- Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
- Available in a variety of formats to meet individual needs
- Reference chart shows color changes in steps of pH2
Specifica
da 5 a 9 | |
10 conf. | |
50 mm |
Provetta | |
Grado 911 | |
10 mm |