Learn More
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale
Letture rapide e precise. La confezione delle cartine con indicatore di pH universale Fisherbrand™ riporta la scala di colori stampata sul coperchio per maggiore comodità.
Marca: Fisherbrand™ 0911R00031
Descrizione
- Carta da filtro imbevuta con uno o più indicatori di pH colorati
- Economic range of pH 0 to 14
- Available in a variety of formats to meet individual needs
- Reference chart shows color changes in steps of pH2
Specifica
da 5 a 9 | |
1 rotoli | |
5 m |
Rotolo | |
Cartina con indicatore universale di pH | |
7 mm |