Learn More
Thermo Scientific™ Universal Platform Clamps for MaxQ™ High Performance Orbital Shakers
Secure vessels using these universal platform clamps for orbital shakers.
Marca:  Thermo Scientific™ 236016
Codice prodotto. 10452902
  • 170.37€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Secure vessels using Thermo Scientific™ Universal Platform Clamps for MaxQ™ High Performance Orbital Shakers. With exceptional innovation, reliability and accuracy, these orbital shakers, platforms and accessories are the optimal choice for a busy lab.
Flask Clamp Starter Kit includes:
  • (1) microplate clamp
  • (2) 25mL flask clamps
  • (2) 50mL flask clamps
  • (2) 125mL flask clamps
  • (4) 250/300mL flask clamps
  • (4) 500mL flask clamps
  • (2) 1L flask clamps
  • (2) 2L flask clamps
  • Replacement screws
Note:
Replacement screws also available separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 L
Flask Clamp
Pinza per beuta Erlenmeyer da 2 l
Agitatori MaxQ 8000
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Universal Platform Clamps for MaxQ™ High Performance Orbital Shakers > 2L Erlenmeyer flask clamp