Learn More
Kolmi Hopen™ Universal Shoecovers with Printed Chevron Sole
Made of polypropylene with a latex sole, these shoecovers provide the slip-resistance you need when walking on smooth floors.
Marca:  Kolmi Hopen™ H10019
Codice prodotto. 17710159
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sole with 'herringbone' print
  • Elastic ankles
  • Polypropylene with latex sole
  • Perfectly adapted to smooth surfaces in dry environments
Specifica
Specifica
Universal
No
Single-use
ISO 9001
400 x 170 mm
Polypropylene, Latex
White
Industrial
500 Pk.
40 g/m2