Learn More
Kolmi Hopen™ Universal Shoecovers with Printed Chevron Sole
Made of polypropylene with a latex sole, these shoecovers provide the slip-resistance you need when walking on smooth floors.
67.15€ - 83.75€
Specifica
Size | Universal |
---|---|
Materiale | Polypropylene, Latex |
Latex Free | No |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | Industrial |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17710159
|
Kolmi Hopen™
H10019 |
White | |||||||
17720159
|
Kolmi Hopen™
H10020 |
Blue |
67.15€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Sole with 'herringbone' print
- Elastic ankles
- Polypropylene with latex sole
- Perfectly adapted to smooth surfaces in dry environments
Specifica
Universal | |
No | |
Industrial | |
500 Pk. | |
40 g/m2 |
Polypropylene, Latex | |
Single-use | |
ISO 9001 | |
400 x 170 mm |