Learn More
Nabertherm™ Universal Tube Furnace
These tube furnaces are used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to configure the angle of tilt and the working height, and their compact design, also make these furnaces suitable for integration into existing process systems.
Marca:  Nabertherm™ RT332OAN
Codice prodotto. 17338189
  • 13135.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tube length: 360
  • Connected load: 1.8 kW
  • Electrical connection: 1-phase
Specifica
Specifica
C550
1500°C
360 mm
200 mm
445 x 475 x 740 mm
30 mm
Documenti
Brochures
Product Guides
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Universal Tube Furnace > C550 Controller; Up to 1500°C