Learn More
SCAT™ Universal Waste Hub Jan
L'innovativo Universal Waste Hub Jan - La soluzione intelligente all-in-one per i rifiuti liquidi è un nuovo sviluppo di SCAT Europe. Nessun altro mercato di prodotti per soluzioni di smaltimento offre possibilità più innovative intorno ai sistemi HPLC.
Marca: SCAT™ 320070
322.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
L'unico SCAT Universal Waste Hub “Jan” multi-talento per lo smaltimento dei rifiuti liquidi è un nuovo sviluppo di SCAT Europe, un produttore leader premium per la sicurezza in laboratorio. Nessun altro prodotto sul mercato dei laboratori per le soluzioni di smaltimento combina più opzioni innovative per l'adattamento individuale alle mutevoli esigenze di smaltimento intorno ai sistemi HPLC. Un elevato numero di dettagli intelligenti garantisce la massima sicurezza rispetto alle soluzioni convenzionali.
Il materiale della tramoggia è realizzato in HE-HD di alta qualità ed è progettato per un uso duraturo e resistente a tutte le sostanze chimiche comuni utilizzate nei laboratori. La cerniera del coperchio dell'imbuto è fatta di acciaio inossidabile e ha una protezione ottimale contro la corrosione. Il satellite stesso è realizzato in materiale PTFE e garantisce un'elevata stabilità dell'intero alloggiamento. Il setaccio aggiuntivo per lo sporco cattura gli agitatori magnetici, così come le particelle di sporco più grandi. Le bottiglie da laboratorio possono essere facilmente posizionate su di esso, per il risciacquo. Il setaccio può essere rimosso per la pulizia. La dimensione delle maglie è stata ottimizzata e assicura un rapido flusso di solvente. La linguetta con impugnatura sul coperchio dell'imbuto assicura una facile e comoda manipolazione. La chiusura click con anello di tenuta integrato, previene l'inquinamento dell'aria a causa della fuoriuscita incontrollata dei vapori.
Per evitare la sovrapressione nel contenitore di smaltimento, lo SCAT Universal Waste Hub “Jan” ha un collegamento per un filtro originale SCAT per l'aria di scarico, che è già incluso nella consegna. Per gli ambienti esplosivi, sono disponibili due versioni elettricamente conduttive dello SCAT Universal Waste Hub che impediscono le scintille grazie all'uso di un cavo di terra.
Tutte le connessioni sul satellite sono elaborate con precisione e disposte in modo molto facile da usare. Il satellite può essere avvitato in modo sicuro sul contenitore di smaltimento e allo stesso tempo rimane ruotabile in modo variabile. Il satellite è utilizzabile in modo flessibile e impedisce che i tubi collegati si attorciglino. Grazie alla disponibilità di 10 diverse misure di filettatura, è possibile collegare tutti i tipi di contenitori per rifiuti. Anche dimensioni di filettatura molto rare possono essere collegate utilizzando adattatori disponibili in opzione.
Il design dell'Universal Waste Hub “Jan” è moderno e altrettanto accattivante. Le forme dell'alloggiamento e dei componenti sono progettate ergonomicamente e hanno un'alta usabilità. La vasta gamma di accessori copre tutte le eventualità e garantisce sempre la giusta configurazione del mozzo.
Specifica
Liquid Waste Disposal | |
Sistemi HPLC / UHPLC | |
1 set | |
7 |
Blu | |
1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) | |
S 70/71 | |
Smaltimento dei rifiuti liquidi |