missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinesis™ Inlet Solvent Filters

Stainless-steel or multiple materials

Marca:  Kinesis™ 42711-07

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 12936239

  • 93.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Cups and end fittings sold separately, see 05-704-54 and 045-707-83.

Specifica

Specifica

1/pk.
Inlet Solvent Filter
N/A
20 μm
Stainless Steel, PCTFE
100 mL/min.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali