Learn More
Kinesis™ Inlet Solvent Filters
Stainless-steel or multiple materials
27.95€ - 201.24€
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12943160
|
Idex
42711-03 |
10 μm | 5/Pk. |
201.24€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12963160
|
Idex
42711-05 |
2 μm | 5/Pk. |
126.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12936239
|
Kinesis™
42711-07 |
20 μm | 1/pk. |
93.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12953160
|
Idex
42711-04 |
2 μm | 1/pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Cups and end fittings sold separately, see 05-704-54 and 045-707-83.
Specifica
Inlet Solvent Filter |