Learn More
Kinesis™ Inlet Solvent Filters
Stainless-steel or multiple materials
Marca:  Idex 42711-03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06000kg
Codice prodotto. 12943160
  • 201.24€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cups and end fittings sold separately, see 05-704-54 and 045-707-83.
Specifica
Specifica
5/Pk.
Inlet Solvent Filter
0.25 to 28 Coned
10 μm
Stainless Steel
40 mL/min.