Learn More
Kinesis™ PEEK Chromatography Tubing
An excellent replacement for stainless steel tubing
Marca:  Kinesis™ 02006-04
Codice prodotto. 13039902
  • 77.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
An excellent replacement for stainless steel tubing
Can be used in place of stainless steel tubing in most liquid analytical systems
  • Biocompatible, inert and easy to cut
  • Great for high-pressure applications
  • Wide choice of outer and inner diameters
  • Many sizes color-coded for easier inner diameter identification
Specifica
Specifica
Tubing
High-Pressure Applications
5 ft.
5000 psi (345 bar)
Natural
0.04 in.
PEEK