Learn More
Kinesis™ PEEK Chromatography Tubing
An excellent replacement for stainless steel tubing
77.20€ - 725.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema imperiale) interno | Overall Length (English) | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema imperiale) interno | Overall Length (English) | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13069892
|
Kinesis™
02006-02 |
Red | 0.005 in. | 5 ft. | 7000 psi (483 bar) |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13039882
|
Idex
02006-00 |
Natural | 0.01 in. | 5 ft. | 7000 psi (483 bar) |
77.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13009902
|
Idex
02006-33 |
Yellow | 0.007 in. | 50 ft. | 7000 psi (483 bar) |
419.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13099882
|
Kinesis™
02006-20 |
Orange | 0.02 in. | 5 ft. | 7000 psi (483 bar) |
77.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13029892
|
Kinesis™
02006-30 |
Green | 0.03 in. | 5 ft. | 7000 psi (483 bar) |
77.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13039902
|
Idex
02006-04 |
Natural | 0.04 in. | 5 ft. | 5000 psi (345 bar) |
77.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13059882
|
Idex
02006-19 |
Blue | 0.01 in. | 50 ft. | 7000 psi (483 bar) |
419.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13049892
|
Kinesis™
02006-29 |
Green | 0.03 in. | 100 ft. | 7000 psi |
725.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
An excellent replacement for stainless steel tubing
Can be used in place of stainless steel tubing in most liquid analytical systems
- Biocompatible, inert and easy to cut
- Great for high-pressure applications
- Wide choice of outer and inner diameters
- Many sizes color-coded for easier inner diameter identification
Specifica
High-Pressure Applications |